Beskrivelse
- Konstrueret til at passe til Transferpette™ mikropipetter-serien
- Kompatibilitet testet med andre mikropipettere fra forskellige producenter
- Fremstillet og pakket under certificerede renrumsforhold i henhold til ISO 14644-1, Klasse 7 og 8
- Fremstillet af højkvalitets, rene råmaterialer, fri for DiHEMDA og oleamid
- Ingen brug af formfrigivelsesmidler som stearater og erucamid i produktionsprocessen
- Palletiserede BIO-CERT™ kvalitetstips er garanteret fri for DNA, DNase, RNase ATP og endotoksiner
- Tyndvægget for høj gennemsigtighed, let udstødning og lavt spild
- Gradueringer ved 250, 500 og 1000 μl til hurtige volumenkontroller
- Fås enten i bulkemballage eller i praktiske, økologiske rack-and-stack-formater
- Bulk-tipperne er blå og placeret i gennemsigtige, genforseglbare poser
- Rackede spidser er farveløse og placeres i blå spidsbakker
- TipBoxes består af 100% PP og er fuldt genanvendelige
- TipRack-genopfyldningssystemet reducerer spild med mere end 20 % sammenlignet med TipBox
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50 til 1000 μL |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) | 7 cm |
| Rene krav | DNase, RNase, ATP og endotoksinfri |
| Til brug med (applikation) | Til rutinemæssig laboratorie- og forskningspipettering |
| Format | Æske |
| Tip stil | Universel |
| Vis mere |