Få mere at vide
BRAND™ Pipettespidser, 2 - 200μ L, PP
Artikelnummer. p-4709729 Shop alle Brand produkter
Emballage:
Pakket (10.000 Pk.)
Pakket (1000 Pk.)
Spids-stak (10 x 96 spidser)
Tip Refill (10 x 96 tip)
TipBox (5 x 96 tips)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Artikelnummer. 15154887
Brand: BRAND™ 732008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Renrumskvalitet til kontamineringsfri analyser. Perfekt pasform til Transferpette™ mikropipette og mange andre pipetter. Spidssystemet til alle krav.
Pipettespidser og filterspidser fra BRAND tilbyde pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser. Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. BRAND tilbyder pipettespidser til volumener fra 0,1μ l til 10 ml og filterspidser for volumener fra 0,1μ l til 1250μ l. De er testet for BRAND pipetter og mange pipetter fra andre producenter.
  • BRAND pipettespidser og filterspidser samt de tilsvarende TipBoxes kan autoklaveres ved 121° C (2 bar) iflg. DIN EN 285.
  • Sterile spidser er fremstillet under certificeret BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseres med betastråling iflg ISO 11 137 og AAMI Retningslinier.
  • Artiklerne er tilgængelige i følgende kvalitetsniveauer: Certificeret Life Science Quality og BIO-CERT™ Væskehåndteringskvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisk) 2 til 200μ L
Filtreret Non-filtered
Sterilitet Ikke steril
Farve Gul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Format Bulk
Tip stil Universel
Emballage Pakket (1000 Pk.)
Produkttype Pipette Tips
Farvekode Gul
Engangs Limited-use
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Gradueringer 20, 100μ L
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt