Få mere at vide
BRAND™ Pipetspidser, 2 til 200 μl
Artikelnummer. 15154887 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Emballage:
Bagged (1000 Pk.)
Pakket (1000 Pk.)
Tip-Stack (10 x 96 tips)
TipBox
TipRack
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage unitSize
15154887 Pakket (1000 Pk.) Pakke med 1000
15124927 Tip-Stack (10 x 96 tips) Pakke med 960
15104917 TipBox -
15134897 Bagged (1000 Pk.) Pakke med 1000
15174897 TipRack Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15154887 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 732008
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til højkvalitets mikropipetter og egnet til forskellige anvendelser. BRAND™ Pipetspidser på 2 til 200 μl sikrer præcis og effektiv pipettering. Tips er produceret i renrum, fri for forurenende stoffer og miljøvenlige.
  • Konstrueret til at passe til Transferpette™ mikropipetter-serien
  • Kompatibilitet testet med andre mikropipettere fra forskellige producenter
  • Fremstillet og pakket under certificerede renrumsforhold i henhold til ISO 14644-1, Klasse 7 og 8
  • Fremstillet af højkvalitets, rene råmaterialer, fri for DiHEMDA og oleamid
  • Ingen brug af formfrigivelsesmidler som stearater og erucamid i produktionsprocessen
  • Palletiserede BIO-CERT™ kvalitetstips er garanteret fri for DNA, DNase, RNase ATP og endotoksiner
  • Tyndvægget for høj gennemsigtighed, let udstødning og lavt spild
  • Eksamener ved 20 og 100 μl til hurtige volumenkontroller
  • Fås enten i bulkemballage eller i praktiske, økologiske rack-and-stack-formater
  • Bulk-tips er gule og placeret i klare, genlukkelige poser
  • Stativede spidser er farveløse og placeres i gule spidsbakker
  • TipBoxes består af 100% PP og er fuldt genanvendelige
  • TipRack-genopfyldningssystemet reducerer spild med mere end 20 % sammenlignet med TipBox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 2 til 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Gul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Format Bulk
Tip stil Universel
Emballage Pakket (1000 Pk.)
Produkttype Pipetspidser
Farvekode Gul
Engangs Begrænset brug
Til brug med (udstyr) Universel pasform
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Gradueringer 20, 100μ L