Få mere at vide
BRAND™ Pipettespidser, 2 - 200μ L, PP
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15104917 Shop alle Brand produkter
Emballage:
Pakket (10.000 Pk.)
Pakket (1000 Pk.)
Spids-stak (10 x 96 spidser)
Tip Refill (10 x 96 tip)
TipBox (5 x 96 tips)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Artikelnummer. 15104917
Brand: BRAND™ 732208
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Renrumskvalitet til kontamineringsfri analyser. Perfekt pasform til Transferpette™ mikropipette og mange andre pipetter. Spidssystemet til alle krav.
Pipettespidser og filterspidser fra BRAND tilbyde pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser. Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. BRAND tilbyder pipettespidser til volumener fra 0,1μ l til 10 ml og filterspidser for volumener fra 0,1μ l til 1250μ l. De er testet for BRAND pipetter og mange pipetter fra andre producenter.
  • BRAND pipettespidser og filterspidser samt de tilsvarende TipBoxes kan autoklaveres ved 121° C (2 bar) iflg. DIN EN 285.
  • Sterile spidser er fremstillet under certificeret BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseres med betastråling iflg ISO 11 137 og AAMI Retningslinier.
  • Artiklerne er tilgængelige i følgende kvalitetsniveauer: Certificeret Life Science Quality og BIO-CERT™ Væskehåndteringskvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 2 til 200μ L
Filtreret Non-filtered
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Format TipBox
Tip stil Universel
Emballage TipBox (5 x 96 tips)
Produkttype Pipette Tips
Engangs Limited-use
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Gradueringer 20, 100μ L