Få mere at vide
BRAND™ Pipettespidser, 1000 - 10.000μ L, PP, farveløs, certificeret Life Science-kvalitet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10009742 Shop alle Brand produkter
Emballage:
Pakket, 10 x 100 Tips
Pakket, 2 x 100 Tips
Tipboks, 18 tips
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 18
Pakke med 200
Artikelnummer. 10009742
Brand: BRAND™ 702608
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Life Science Quality for pålidelige resultater. Perfekt pasform til Transferpette™ mikropipette og mange andre pipetter. Tipsystemet til alle krav.
Pipettespidser og filterspidser fra BRAND tilbyde pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser. Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. BRAND tilbyder pipettespidser til volumener fra 0,1μ l til 10 ml og filterspidser for volumener fra 0,1μ l til 1250μ l. De er testet for BRAND pipetter og mange pipetter fra andre producenter.
  • BRAND pipettespidser og filterspidser samt de tilsvarende TipBoxes kan autoklaveres ved 121° C (2 bar) iflg. DIN EN 285.
  • Sterile spidser er fremstillet under certificeret BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseres med betastråling iflg ISO 11 137 og AAMI Retningslinier.
  • Certificeret Life Science Quality: Jomfruelige råvarer, Fremstillet under kontrollerede rumforhold, Intensive i-proces kontroller, Visuelle inspektioner, Batch management, Slutproduktinspektion, Dokumenteret funktionalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 10 ml
Filtreret Non-filtered
Sterilitet Ikke steril
Farve Colorless
Autoklaverbar Autoclavable
Længde (metrisk) 15.65cm
Rene krav DiHEMDA- og oleamidfri
Format Æske
Tip stil Standard
Emballage Tipboks, 18 tips
Produkttype Pipette Tips
Engangs Limited-use
Til brug med (udstyr) Transferpette and most Eppendorf models
Uddannet No