Få mere at vide
BRAND™ Pipettespidser, 500 - 5.000μ L, PP, farveløs, certificeret Life Science-kvalitet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4903837 Shop alle Brand produkter
Emballage:
Bagged, 200 Tips
Pakket, 5 x 200 Tips
Æske, 28 Tips
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 28
Artikelnummer. 10135350
Brand: BRAND™ 702605
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Perfekt pasform til Transferpette™ mikropipette og mange andre pipetter. Tipsystemet til alle krav.
Pipettespidser og filterspidser fra BRAND tilbyde pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser. Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. BRAND tilbyder pipettespidser til volumener fra 0,1μ l til 10 ml og filterspidser for volumener fra 0,1μ l til 1250μ l. De er testet for BRAND pipetter og mange pipetter fra andre producenter.
  • BRAND pipettespidser og filterspidser samt de tilsvarende TipBoxes kan autoklaveres ved 121° C (2 bar) iflg. DIN EN 285.
  • Sterile spidser er fremstillet under certificeret BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseres med betastråling iflg ISO 11 137 og AAMI Retningslinier.
  • Certificeret Life Science Quality: Jomfruelige råvarer, Fremstillet under kontrollerede rumforhold, Intensive i-proces kontroller, Visuelle inspektioner, Batch management, Slutproduktinspektion, Dokumenteret funktionalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,5 til 5 ml
Filtreret Non-filtered
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) 16 cm
Rene krav DiHEMDA- og oleamidfri
Format TipBox
Tip stil Slank
Emballage Æske, 28 Tips
Produkttype Pipette Tips
Engangs Limited-use
Til brug med (udstyr) Transferpette, Thermo Scientific Finnpipette Microliter Pipette
Uddannet No