Få mere at vide
BRAND™ Pipettoppe, 0,5 til 5 ml
Artikelnummer. 10530072 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Emballage:
Bagged, 200 Tips
Pakket, 5 x 200 Tips
TipBox
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 28
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Pakningsstørrelse
10530072 Bagged, 200 Tips Pakke med 200
10135350 TipBox Pakke med 28
10694721 Pakket, 5 x 200 Tips Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10530072 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 702595
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Designet til højkvalitets mikropipetter og egnet til forskellige anvendelser. BRAND™ Pipetspidser på 0,5 til 5 ml sikrer præcis og effektiv pipettering. Tips er produceret i renrum, fri for forurenende stoffer og miljøvenlige.
  • Konstrueret til at passe til Transferpette™ mikropipetter-serien
  • Kompatibilitet testet med andre mikropipettere fra forskellige producenter
  • Fremstillet og pakket under certificerede renrumsforhold i henhold til ISO 14644-1, Klasse 7 og 8
  • Fremstillet af højkvalitets, rene råmaterialer, fri for DiHEMDA og oleamid
  • Ingen brug af formfrigivelsesmidler som stearater og erucamid i produktionsprocessen
  • Tyndvægget for høj gennemsigtighed, let udstødning og lavt spild
  • Bulk-tipper er farveløse og lægges i genforseglbare, gennemsigtige poser
  • Rilletipper er farveløse og placeres i rødfarvede spidsbakker
  • TipBoxes består af 100% PP og er fuldt genanvendelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,5 til 5 ml
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) 16 cm
Rene krav DiHEMDA- og oleamidfri
Format Bulk
Tip stil Slank
Emballage Bagged, 200 Tips
Produkttype Pipetspidser
Engangs Begrænset brug
Til brug med (udstyr) Transferpette, Thermo Scientific Finnpipette Microliter Pipet
Uddannet Nej