Få mere at vide
Sartorius Pipetstativ og tilbehør
Artikelnummer. 10398222 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Type:
Pipetteholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10398222 Pipetteholder Hver
1 options
Artikelnummer. 10398222 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 725620
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Optimer brugen af mLINE™ og Proline™ mekaniske pipetter. Sartorius Pipetstativ og tilbehør omfatter enkelt- og multipipetstativ, farvekodede hætter og et kalibreringsværktøj. Kan også bruges med en række standard pipettemærker.
Pipette stativer
  • Opbevarer pipetter i opretstående position, mens de ikke er i brug, for at undgå kontaminering fra skrivebordet
    • Linear Stand er designet til alle mekaniske enheder og opbevarer dem pænt i en linje for øjeblikkelig adgang
    • Karruselstander er ideel til at spare plads på bænken og opbevarer op til 6 mekaniske pipetter
    • mLINE/Proline Plus Single Holder holder kompakt en enkelt mekanisk pipette
Farvekodede hætter
  • Farvede kasketter hjælper med at identificere volumen af mLINE pipetter, så den let kan matches til den tilsvarende spidsstørrelse
  • Inkluderer 5 farvekodede udskiftningshætter
Kalibreringsværktøj
  • Kalibreringsværktøj til mLINE eller Proline Plus mekaniske pipetter for kontinuerlig nøjagtighed og præcision
  • Kan også bruges som røråbner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid/sort
Til brug med Pipetter
Materiale Polypropylen
Type Pipetteholder
Til brug med (applikation) Opbevaring af pipetter, når de ikke er i brug
Til brug med (udstyr) mLINE/Proline Plus Mekanisk Pipette
Mængde 1 hver
Dimensioner (L x B x H) 29mmW x 250mmD x 60mmH