Få mere at vide
Eppendorf™ Pipet Helper™
Beskrivelse
- Letvægts med reduceret betjeningskraft
- Nem vedligeholdelse og rengøring på grund af nem adskillelse, få dele og fuldt autoklaverbar
- Komfortabelt arbejde på grund af den gode balance og behagelige materiale
- Aspirationspæren muliggør pipettering af volumener op til 100 ml på én gang
- Enkelthåndtag styrer lav kraft aspiration og dispensering
- Høj kontrol over væskebevægelsen på grund af meget følsom ventilenhed
- Drop klog dispensering og blæs ud uden at sprøjte
- Dræning uden yderligere tryk giver meget reproducerbare resultater
- Drypstop via hydrofobt membranfilter (3μ m)
Tekniske data
Tekniske data
| Antal kanaler | 1 |
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 200 ml |