Få mere at vide
Sartorius Pipetopladningsstander og karrusel
Artikelnummer. p-4575628 Shop alle Sartorius produkter
Antal kanaler:
1
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10670744
Brand: Sartorius 730981
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Universal AC-adaptor
Sparer bænkplads. Sartorius Pipetopladningsstander og karrusel holder og opbevarer pipetter i opretstående position for at undgå kontaminering. Til brug med PICUS™ og eLINE™ mekaniske og elektroniske pipetter.
Til opbevaring og opladning Picus og eLINE mekaniske og elektroniske pipetter, når de ikke er i brug. Pipeter skal opbevares i opretstående stilling for at undgå forurening fra skriveborde og bænke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipette tips
Materiale Polypropylen
Antal kanaler 1
Type Pipetteholder
Til brug med (udstyr) Picus og eLINE elektroniske pipetter
Inkluderer Universel AC adapter