Få mere at vide
Sartorius Pipetopladningsstander og karrusel
Artikelnummer. 10191113 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Antal kanaler:
1
4
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal kanaler Pakningsstørrelse
10191113 4 Hver
10670744 1 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10191113 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 730991
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Universal AC-adaptor
Sparer bænkplads. Sartorius Pipetopladningsstander og karrusel holder og opbevarer pipetter i opretstående position for at undgå kontaminering. Til brug med PICUS™ og eLINE™ mekaniske og elektroniske pipetter.
Til opbevaring og opladning Picus og eLINE mekaniske og elektroniske pipetter, når de ikke er i brug. Pipeter skal opbevares i opretstående stilling for at undgå forurening fra skriveborde og bænke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipette tips
Materiale Polypropylen
Antal kanaler 4
Type Pipetteholder
Til brug med (udstyr) Picus og eLINE elektroniske pipetter
Inkluderer Universel AC adapter