Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Pipetpære
Artikelnummer. 15338588 Shop alle SP Scienceware produkter
Artikelnummer. 15338588
Brand: Bel-Art™ 660000021
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klem pæren for at dispensere eller hente prøvevæske. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pipetpære er konstrueret af slidstærkt latex.
  • Latex gummi
  • 6 mm dia. bore
Tekniske data
Længde (metrisk) 34.93 cm
Materiale Latex gummi
Oversigt Latex pære
Diameter (metrisk) Indvendig 6 mm
Mængde 50 stk
Model- 804