Få mere at vide
Kimble Chase™ Pipet
Artikelnummer. 11874514
Volumen (metrisk):
2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11874514
Brand: Kimble Chase™ 37034B2
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM E1044 compliant.
Oversigt Fill Volume: 2mL
Materiale Borosilicate Glass
Til brug med (applikation) For dispensing viscous liquids and suspensions
Uddannet Yes
Mængde 12 Pieces
Tip stil Wide
Volumen (metrisk) 2 mL
Længde (metrisk) 350 mm
Type Pipette