Få mere at vide
Melford RØR Natriumsalt
Artikelnummer. 30018702
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018702 5 kg
30018699 100 g
30018700 1 kg
30018701 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018702 Leverandør Melford Leverandørnr. P401505000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
pKa (25°°C): 6,8
Arbejds-pH-området i vandig opløsning er 6,5-7,5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PIPES, Sodium Salt
CAS 10010-67-0
Mængde 5 kg
Molekylær formel C8H17N2NaO6S2