missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RØR Sesquisodium Salt, MP Biomedicals™

Artikelnummer. p-7236581 Shop alle MP Biomedicals produkter
100 g, 100g
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11442732

Brand: MP Biomedicals 0215245680

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

RØR Sesquisodium Salt er en zwitterionisk buffer.

  • PIPES bruges ofte som buffer i biokemi.
  • Det er en ethansulfonsyrebuffer udviklet af Good et al. i 1960'erne.
  • PIPES har en pKa nær den fysiologiske pH, hvilket gør den nyttig i cellekulturarbejde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 100037-69-2
Molekylær formel C16H33N4Na3O12S4
InChI nøgle FPDACHMSOMILQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid sesquisodium salt, Piperazine-1, 4-bis(2-ethanesulfonic acid) sesquisodium salt
PubChem CID 3086462

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PIPES
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 1.001
SMIL C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)[O-].C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC navn trinatrium;2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonat;2-[4-(2-sulfonatoethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonat
Molekylvægt (g/mol) 670.665
Formel vægt 335.3

Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
RØR Sesquisodium Salt, MP Biomedicals™ >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.