Description
- PIPES bruges ofte som buffer i biokemi.
- Det er en ethansulfonsyrebuffer udviklet af Good et al. i 1960'erne.
- PIPES har en pKa nær den fysiologiske pH, hvilket gør den nyttig i cellekulturarbejde.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | PIPES |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Løsningstype | Buffer |
| Analyseprocentområde | 1.001 |
| SMIL | C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)[O-].C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+] |
| IUPAC navn | trinatrium;2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonat;2-[4-(2-sulfonatoethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 670.665 |
| Show More |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.