Få mere at vide
PIPES lysis buffer with Triton™ X-100, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15404759
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Artikelnummer. 15404759
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62360.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PIPES lysis buffer with Triton™ X-100
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL