Få mere at vide
RØR, dinatriumsalt, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4323745 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
Artikelnummer. 11976521
Brand: Thermo Scientific Acros 215090250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 76836-02-7 | C8H16N2Na2O6S2 | 346.324 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76836-02-7
Molekylær formel C8H16N2Na2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 346.324
InChI nøgle GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt
PubChem CID 173553
ChEBI CHEBI:63055
IUPAC navn dinatrium;2-[4-(2-sulfonatoethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonat
SMIL C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Absorbans 0.050 max. (0.1M in water) at 260nm, 0.050 max. (0.1M in water) at 280nm, 0.050 max. (260nm, 0.1M in water)
Kemisk navn eller materiale PIPES, disodium salt
Farve Hvid
pH 9.2 to 10.0 max. (25°C, 1% min. aq. soln.)
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Formel vægt 346.33
Procent renhed 99%