Få mere at vide
PIPES, dinatriumsalt, 99%
Artikelnummer. 11996521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11996521 250 g Glasflaske 250g
11976521 25 g Glasflaske 25g
11986521 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11996521 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215092500
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 76836-02-7 | C8H16N2Na2O6S2 | 346,324 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76836-02-7
Molekylær formel C8H16N2Na2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 346.324
InChI nøgle GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt
PubChem CID 173553
ChEBI CHEBI:63055
IUPAC navn dinatrium;2-[4-(2-sulfonatoethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonat
SMIL C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Absorbans maks. 0,050 (0,1 M i vand) ved 260 nm, maks. 0,050 (0,1 M i vand) ved 280 nm, maks. 0,050 (260 nm, 0,1 M i vand)
Kemisk navn eller materiale PIPES, disodium salt
Farve Hvid
pH 9,2 til maks. 10,0 (25 °C, mindst 1 % vandig opløsning)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99%
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Formel vægt 346.33
Procent renhed 99%