Få mere at vide
RØR, dinatriumsalt, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | 0.050 max. (0.1M in water) at 260nm, 0.050 max. (0.1M in water) at 280nm, 0.050 max. (260nm, 0.1M in water) |
| Kemisk navn eller materiale | PIPES, disodium salt |
| Farve | Hvid |
| pH | 9.2 to 10.0 max. (25°C, 1% min. aq. soln.) |
| Fysisk form | Crystalline Powder or Powder |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glasflaske |
| Formel vægt | 346.33 |
| Vis mere |