Få mere at vide
Melford RØR, Dinatriumsalt
Artikelnummer. 30018705
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30018705 100 g
1 options
Artikelnummer. 30018705 Leverandør Melford Leverandørnr. P40180100.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
pKa (25 °C): 6,8 Arbejds-pH-området i vandig opløsning er 6,5-7,5.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PIPES, Disodium Salt
CAS 76836-02-7
Mængde 100 g
Molekylær formel C8H16N2Na2O6S2