Få mere at vide
PIPES-bufret saltvand (5X), pH 6,5, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PIPES-buffered saline |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 5X |
| pH | 6.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |