Få mere at vide
PIPES, ≥99%, Molecular Biology Reagent Grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436591 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11436591 25 g
11446591 100 g
11456591 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436591 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219483825
Kemiske identifikatorer
CAS 5625-37-6
Molekylær formel C8H18N2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 302.36
MDL nummer MFCD00006159
InChI nøgle IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Piperazine-N, N'-bis[2-ethanesulfonic acid]
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC navn 2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
SMIL C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PIPES
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde ≥99%
Formel vægt 302.4
Grad Molekylærbiologisk reagens