Få mere at vide
RØR, 99,4 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11401741 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401741 10 g -
11411741 100 g 100g
11421741 500 g -
11431741 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11401741 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219025710
Kemiske identifikatorer
CAS 5625-37-6
Molekylær formel C8H18N2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 302.36
InChI nøgle IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Piperazine-N, N'-bis[2-ethanesulfonic acid]
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC navn 2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
SMIL C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pipes
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 0.994
Formel vægt 302.4