Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals RØR, 98,5+%, til biokemi
Artikelnummer. 11956521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
Artikelnummer. 11956521
Brand: Thermo Scientific Chemicals 172610025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5625-37-6
Molekylær formel C8H18N2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 302.36
InChI nøgle IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1, 4-Piperazinebis(ethanesulfonic acid)
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC navn 2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
SMIL C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Absorbans (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell), (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell) at 0nm, 0.04 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Kemisk navn eller materiale PIPES
Absorbansbetingelser (0.1M in 0.1M NaOH) (1cm cell)
Farve Hvid
Fysisk form Micro-crystalline Powder
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 98.5+%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 0.5% max.
Emballage Plastflaske
Formel vægt 302.35
Procent renhed ≥98.50%
Grad Biokemisk