Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals RØR, 98,5+%, til biokemi
Artikelnummer. 10711261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10711261 25 g Plastflaske 25g
10062200 100 g Plastflaske 100g
10731414 500 g Plastflaske 500g
11956521 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10711261 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 172610250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5625-37-6
Molekylær formel C8H18N2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 302.36
InChI nøgle IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1, 4-Piperazinebis(ethanesulfonic acid)
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC navn 2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
SMIL C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Absorbans (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell), (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell) at 0nm, 0.04 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Kemisk navn eller materiale PIPES
Absorbansbetingelser (0.1M in 0.1M NaOH) (1cm cell)
Farve Hvid
Fysisk form Micro-crystalline Powder
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98.5+%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 0.5% max.
Emballage Plastflaske
Formel vægt 302.35
Procent renhed ≥98.50%
Grad Biokemisk