missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SymLine™ Lige rørsystemer

Artikelnummer. 14796901
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
300 mm
900 mm
1200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
14796901 1200 mm Hver
14776901 300 mm Hver
14786901 900 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 14796901 Leverandør SymLine™ Leverandørnr. 106437

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

De SymLine™ rørsystem giver forbindelse til det centrale opsamlingssted. Placer opsamlingsbeholderen eller beholderen, hvor du ønsker det: rørsystemet kan konfigureres præcist, så det passer til dine behov!

  • Lige rør fås i flere standardlængder
  • En bred vifte af konnektorer, afgreninger og manifolder gør, at rørsystemet kan forbindes præcist til forholdene i dit laboratorium

Tekniske data

Diameter (metrisk) Udvendig 32 mm
Længde (metrisk) 1200 mm
Til brug med (applikation) Tilslutningsrør med 32 mm OD
Til brug med (udstyr) Rørsystem med SymLine , FlexTube og FlexTubePro, Connectors, Distributors og Shut-off
Materiale HDPE-EC
Produkttype Tilslutningsrør
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.