Få mere at vide
SymLine™ Lige rørsystemer
Beskrivelse
- Lige rør fås i flere standardlængder
- En bred vifte af konnektorer, afgreninger og manifolder gør, at rørsystemet kan forbindes præcist til forholdene i dit laboratorium
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 32 mm |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Til brug med (applikation) | Tilslutningsrør med 32 mm OD |
| Til brug med (udstyr) | Rørsystem med SymLine , FlexTube og FlexTubePro, Connectors, Distributors og Shut-off |
| Materiale | HDPE-EC |
| Produkttype | Tilslutningsrør |