Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals RØR, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,5
Artikelnummer. 15414879
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414879 500 mL -
15404879 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414879 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62494.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
RØR (Piperazin-N,N?-bis(2-ethansulfonsyre), bruges ofte som et buffermiddel i biokemi. PIPES har pKa nær den fysiologiske pH, hvilket gør det nyttigt i cellekulturarbejde. PIPES er blevet dokumenteret minimerer lipidtab ved buffering af glutaraldehyd histologi i plante- og dyrevæv og har en ubetydelig kapacitet til at binde divalente ioner. Fiksering af svampezoosporer til fluorescensmikroskopi og elektronmikroskopi var optimal med en kombination af glutaraldehyd og formaldehyd i PIPES-buffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
PIPES (Piperazin-N,N′ -bis(2-ethansulfonsyre), bruges ofte som et buffermiddel i biokemi. PIPES har pKa nær den fysiologiske pH, hvilket gør det nyttigt i cellekulturarbejde. PIPES er blevet dokumenteret minimerer lipidtab ved buffering af glutaraldehyd histologi i plante- og dyrevæv og har en ubetydelig kapacitet til at binde divalente ioner. Fiksering af svampezoosporer til fluorescensmikroskopi og elektronmikroskopi var optimal med en kombination af glutaraldehyd og formaldehyd i PIPES-buffer.
Opløselighed
Opløselig i 1 M NaOH (0,5 M ved °20 C), vand (∼ 1 g/L °ved 100 C) og 0,5 N NaOH (0,1 M).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5625-37-6
Molekylær formel C8H18N2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 302.36
MDL nummer MFCD00006159
InChI nøgle IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC navn 2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
SMIL C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PIPES buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 1.0 M
pH 7.5
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Opløselighedsinformation Soluble in 1M NaOH (0.5 M at 20°C),water (∽1g/L at 100°C),and 0.5 N NaOH (0.1 M).