Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals RØR, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,0
Beskrivelse
RØR (Piperazin-N,N?-bis(2-ethansulfonsyre), bruges ofte som et buffermiddel i biokemi. PIPES har pKa nær den fysiologiske pH, hvilket gør det nyttigt i cellekulturarbejde. PIPES er blevet dokumenteret minimerer lipidtab ved buffering af glutaraldehyd histologi i plante- og dyrevæv og har en ubetydelig kapacitet til at binde divalente ioner. Fiksering af svampezoosporer til fluorescensmikroskopi og elektronmikroskopi var optimal med en kombination af glutaraldehyd og formaldehyd i PIPES-buffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
PIPES (Piperazin-N,N′ -bis(2-ethansulfonsyre), bruges ofte som et buffermiddel i biokemi. PIPES har pKa nær den fysiologiske pH, hvilket gør det nyttigt i cellekulturarbejde. PIPES er blevet dokumenteret minimerer lipidtab ved buffering af glutaraldehyd histologi i plante- og dyrevæv og har en ubetydelig kapacitet til at binde divalente ioner. Fiksering af svampezoosporer til fluorescensmikroskopi og elektronmikroskopi var optimal med en kombination af glutaraldehyd og formaldehyd i PIPES-buffer.
Opløselighed
Opløselig i 1 M NaOH (0,5 M ved °20 C), vand (∼ 1 g/L °ved 100 C) og 0,5 N NaOH (0,1 M).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PIPES buffer soln. |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 1.0 M |
| pH | 7.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Opløselighedsinformation | Soluble in 1M NaOH (0.5 M at 20°C),water (∽1g/L at 100°C),and 0.5 N NaOH (0.1 M). |