Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals RØR, 1,0 M bufferopløsning, pH 6,8
Artikelnummer. 15403099
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15403099 250 mL
15413099 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403099 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60300.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
PIPES bruges ofte som buffer i biokemi. PIPES har pKa nær den fysiologiske pH, hvilket gør det nyttigt i cellekulturarbejde. PIPES er blevet dokumenteret minimerer lipidtab ved buffering af glutaraldehyd histologi i plante- og dyrevæv og har en ubetydelig kapacitet til at binde divalente ioner. Fiksering af svampezoosporer til fluorescensmikroskopi og elektronmikroskopi var optimal med en kombination af glutaraldehyd og formaldehyd i PIPES-buffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
PIPES bruges ofte som buffer i biokemi. PIPES har pKa nær den fysiologiske pH, hvilket gør det nyttigt i cellekulturarbejde. PIPES er blevet dokumenteret minimerer lipidtab ved buffering af glutaraldehyd histologi i plante- og dyrevæv og har en ubetydelig kapacitet til at binde divalente ioner. Fiksering af svampezoosporer til fluorescensmikroskopi og elektronmikroskopi var optimal med en kombination af glutaraldehyd og formaldehyd i PIPES-buffer.
Opløselighed
Opløselig i 1 M NaOH (0,5 M ved °20 C), vand (∼ 1 g/L °ved 100 C) og 0,5 N NaOH (0,1 M).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5625-37-6
Molekylær formel C8H18N2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 302.36
MDL nummer MFCD00006159
InChI nøgle IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC navn 2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
SMIL C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PIPES buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 1.0 M
pH 6.8
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Opløselighedsinformation Soluble in 1M NaOH (0.5 M at 20°C),water (∽1g/L at 100°C),and 0.5 N NaOH (0.1 M).