Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals RØR, 1,0 M bufferopløsning, pH 6,5
Artikelnummer. 15493389
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493389 250 mL 250ml
15403399 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493389 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60659.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
PIPES har pKa nær den fysiologiske pH, hvilket gør det nyttigt i cellekulturarbejde. PIPES blev brugt til fremstilling af en række hav- og pattedyrvæv til elektronmikroskopisk undersøgelse. Lipidtab og artefakter minimeres, når PIPES blev brugt til at buffere glutaraldehydfikseringsmidlet. Fiksering af svampezoosporer til fluorescensmikroskopi og elektronmikroskopi var optimal med en kombination af glutaraldehyd og formaldehyd i PIPES buffer. Alkalisk fosfataseretentionsaktivitet var 60 % større.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
PIPES har pKa nær den fysiologiske pH, hvilket gør det nyttigt i cellekulturarbejde. PIPES blev brugt til fremstilling af en række hav- og pattedyrvæv til elektronmikroskopisk undersøgelse. Lipidtab og artefakter minimeres, når PIPES blev brugt til at buffere glutaraldehydfikseringsmidlet. Fiksering af svampezoosporer til fluorescensmikroskopi og elektronmikroskopi var optimal med en kombination af glutaraldehyd og formaldehyd i PIPES buffer. Alkalisk fosfataseretentionsaktivitet var 60 % større.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand. Opløselig i vand (0,05 M), hvilket giver en klar, farveløs opløsning (den resulterende opløsning har en pH på ca. 4,5-4,7). 10 g vil opløses i 40 ml 0,1 N NaOH.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser, reduktionsmidler, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5625-37-6
Molekylær formel C8H18N2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 302.36
MDL nummer MFCD00006159
InChI nøgle IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC navn 2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
SMIL C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PIPES buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 1.0 M
pH 6.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Opløselighedsinformation Fully misicible in water. Soluble in water (0.05 M),giving a clear,colorless solution (the resulting solution has a pH of approximately 4.5-4.7). 10 g will dissolve in 40 mL of 0.1 N NaOH.