Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals RØR, 0,5 M bufferopløsning, pH 6,5
Artikelnummer. 15483839
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483839 100 mL 100ml
15493839 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483839 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61224.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
RØR kan bruges i en bred vifte af biologiske anvendelser, herunder som en komponent i medieformuleringer. Specifikke anvendelser omfatter buffere til cellekultur og diagnostisk reagensproduktion. Det bruges til at buffere glutaraldehydfikserende opløsninger ved fiksering af plante- og/eller dyrevævsvævsprøver. Dette vil hjælpe med at forhindre tab af lipider. Det bruges til at buffere glutaraldehyd og formaldehyd ved fiksering af svampezoosporer til fluorescensmikroskopi og elektronmikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
PIPES kan bruges i en bred vifte af biologiske applikationer, herunder som en komponent i medieformuleringer. Specifikke anvendelser omfatter buffere til cellekultur og diagnostisk reagensproduktion. Det bruges til at buffere glutaraldehydfikserende opløsninger ved fiksering af plante- og/eller dyrevævsvævsprøver. Dette vil hjælpe med at forhindre tab af lipider. Det bruges til at buffere glutaraldehyd og formaldehyd ved fiksering af svampezoosporer til fluorescensmikroskopi og elektronmikroskopi.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler, reduktionsmidler, baser og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5625-37-6
Molekylær formel C8H18N2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 302.36
MDL nummer MFCD00006159
InChI nøgle IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC navn 2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
SMIL C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PIPES buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 0.5 M
pH 6.5
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.