Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperonyloyl chloride |
| Smeltepunkt | 77 °C til 81 °C |
| Farve | Blå-grå til hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 184.58 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Piperonyloyl chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.