Få mere at vide
Piperonylonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10103110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10103110 5 g Glasflaske 5g
10735991 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10103110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151880050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4421-09-4
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00005820
InChI nøgle PKRWWZCDLJSJIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonylonitrile, benzo d 1,3 dioxole-5-carbonitrile, 3,4-methylenedioxy benzonitrile, 3,4-methylenedioxybenzonitrile, 2h-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile, benzo-1,3-dioxole-5-carbonitrile, benzonitrile, 3,4-methylenedioxy, 2h-benzo d 1,3-dioxolane-5-carbonitrile, pubchem15358
PubChem CID 78136
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-5-carbonitril
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperonylonitrile
Navn note 97%
Smeltepunkt 90,0 °C til 95,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H5NO2
Mængde 5 g
Beilstein 19, 270
Formel vægt 147.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperonylonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.