Få mere at vide
Piperonylsyrehydrazid, 97%
Artikelnummer. 11484620
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484620 5 g 5g
11474620 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484620 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50713.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 22026-39-7 | C8H8N2O3 | 180,163 g/mol
Piperonylsyrehydrazid anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Piperonylsyrehydrazid anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22026-39-7
Molekylær formel C8H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 180.163
MDL nummer MFCD00060505
InChI nøgle RAXBGBHBUFGWPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxybenzhydrazide, benzo d 1,3 dioxole-5-carbohydrazide, piperonylic acid hydrazide, 2h-1,3-benzodioxole-5-carbohydrazide, 3,4-methylenedioxybenzoic acid hydrazide, 3,4-methylenedioxy benzohydrazide, 1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, hydrazide, 3,4-methylenedioxy benzhydrazide, benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid hydrazide, 2h-benzo d 1,3-dioxolane-5-carbohydrazide
PubChem CID 89158
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-5-carbohydrazid
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperonylic acid hydrazide
Smeltepunkt 176 °C til 178 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 180.16
Procent renhed 97%