Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperonylic acid |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 229 °C til 235 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 19, 269 |
| Merck Index | 15, 7590 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Piperonylic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.