Få mere at vide
Piperonylsyre, 98+%
Artikelnummer. 11448056
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448056 25 g 25g
11458056 100 g 100g
11468056 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14105.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 94-53-1 | C8H6O4 | 166,13 g/mol
Piperonylsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Piperonylsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-53-1
Molekylær formel C8H6O4
Molekylvægt (g/mol) 166.13
MDL nummer MFCD00005830
InChI nøgle VDVJGIYXDVPQLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonylic acid, heliotropic acid, 3,4-methylenedioxybenzoic acid, benzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, protocatechuic acid methylene ether, 5-benzodioxolecarboxylic acid, 3,4-dioxymethylenebenzoic acid, 3,4-methylene dioxybenzoic acid
PubChem CID 7196
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C2OCOC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperonylic acid
Smeltepunkt 230°C to 235°C
Mængde 25 g
Beilstein 150206
Merck Index 14,7477
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 166.13
Procent renhed ≥98%