Få mere at vide
Piperonylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13458348 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13458348 100 mL Glass bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 13458348 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131361000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2620-50-0
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00005840
InChI nøgle ZILSBZLQGRBMOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonylamine, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanamine, 3,4-methylenedioxybenzylamine, 1,3-benzodioxol-5-ylmethylamine, 1,3-benzodioxole-5-methanamine, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethanamine, 3,4-methylenedioxy benzylamine, benzo-1,3-dioxole-5-methylamine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-1,3-benzodioxole
PubChem CID 75799
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-5-ylmethanamine
SMIL NCC1=CC=C2OCOC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperonylamine
Navn note 97%
Farve Yellow
Tæthed 1.2100g/mL
Kogepunkt 138.0°C to 139.0°C (13.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5625 to 1.5645
Mængde 100 mL
Beilstein 19,I,764
Specifik vægtfylde 1.21
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.9%. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and toluene
Formel vægt 151.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperonylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.