Få mere at vide
Piperonyl Isobutyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperonyl Isobutyrate |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-8(2)12(13)14-6-9-3-4-10-11(5-9)16-7-15-10/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 222.0892 |