Få mere at vide
Alfa Aesar™ Piperonyl isobutyrate, 99%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperonyl isobutyrate |
| Tæthed | 1.154 |
| Kogepunkt | 91°C to 92°C (0.005 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Molekylær formel | C12H14O4 |
| Brydningsindeks | 1.512 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | piperonyl isobutyrate, unii-y8hbr1acya, y8hbr1acya, piperonyl 2-methylpropanoate, heliotropyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid piperonyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl ester, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isobutyrate, 3,4-methylenedioxybenzyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid 3,4-methylenedioxybenzyl ester |
| InChI nøgle | RQULTIASPCVEFO-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(C)C(=O)OCC1=CC2=C(C=C1)OCO2 |
| Vis mere |