Få mere at vide
Piperonylbutoxid, tech. 90%
Artikelnummer. 15467268
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467268 25 mL 25ml
15477268 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60771.AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 51-03-6 | C19H30O5 | 338,44 g/mol
Piperonylbutoxid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Piperonylbutoxid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed
Opløselig i benzen, ethanol og methanol. Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-03-6
Molekylær formel C19H30O5
Molekylvægt (g/mol) 338.44
MDL nummer MFCD00005842
InChI nøgle FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonyl butoxide, butacide, butocide, ethanol butoxide, pyrenone 606, piperonylbutoxide, 6-propylpiperonyl butyl diethylene glycol ether, butyl carbitol 6-propylpiperonyl ether, 5-2-2-butoxyethoxy ethoxy methyl-6-propylbenzo d 1,3 dioxole, butoxide synergist
PubChem CID 5794
ChEBI CHEBI:32687
SMIL CCCCOCCOCCOCC1=CC2=C(OCO2)C=C1CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperonyl butoxide
Tæthed 1.059
Kogepunkt 155°C (0.3 mmHg)
Flammepunkt 171°C (340°F)
Brydningsindeks 1.498
Mængde 25 mL
FN nummer UN3082
Beilstein 288063
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,ethanol and methanol. Not miscible or difficult to mix with water.
IUPAC navn 5-{[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl}-6-propyl-2H-1,3-benzodioxol
Formel vægt 338.44
Procent renhed 90%
Grad Teknisk