missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Piperonyl Butoxide-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperonylbutoxide butyl-d9 |
| CAS | 1329834-53-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 2H9 H21 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Piperonyl Butoxide D9 (butyl D9), 5-[2-[2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonadeuteriobutoxy)ethoxy]ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, Piperonylbutoxide D9 (butyl D9), 5-[2-[2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonadeuteriobutoxy)ethoxy]ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, Piperonylbutoxide D9 (butyl-D9) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3/i1D3,3D2,5D2,7D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC |
| IUPAC navn | 5-[2-[2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutoxy)ethoxy]ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.49 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?