Få mere at vide
Piperonylbutoxid, 90 %. Tech
Artikelnummer. 10613352 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10613352 100 mL Glasflaske 100ml
10586641 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10613352 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334161000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51-03-6 | C19H30O5 | 338,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-03-6
Molekylær formel C19H30O5
Molekylvægt (g/mol) 338.44
MDL nummer MFCD00005842
InChI nøgle FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonyl butoxide, butacide, butocide, ethanol butoxide, pyrenone 606, piperonylbutoxide, 6-propylpiperonyl butyl diethylene glycol ether, butyl carbitol 6-propylpiperonyl ether, 5-2-2-butoxyethoxy ethoxy methyl-6-propylbenzo d 1,3 dioxole, butoxide synergist
PubChem CID 5794
ChEBI CHEBI:32687
IUPAC navn 5-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxol
SMIL CCCCOCCOCCOCC1=CC2=C(OCO2)C=C1CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperonyl butoxide
Navn note tech., 90%
Farve Gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 180 °C (1,0 mmHg)
Flammepunkt 170 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4970 til 1,507
Mængde 100 mL
Beilstein 19, IV, 779
Merck Index 15, 7589
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: blandet med methanol, ethanol, benzen, freoner og andre organiske opløsningsmidler
Viskositet 40 mPa (25 °C)
Formel vægt 338.44
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperonyl butoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.