Få mere at vide
Piperonylalkohol, 98%
Artikelnummer. 10781735 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10781735 25 g Glasflaske 25g
10499440 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10781735 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131350250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 495-76-1 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 495-76-1
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00005836
InChI nøgle BHUIUXNAPJIDOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonyl alcohol, piperonol, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanol, piperonylalcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, 1-hydroxymethyl-3,4-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxol-5-ylmethanol, 3,4-methylenedioxy phenylmethanol
PubChem CID 10322
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-5-ylmethanol
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperonyl alcohol
Smeltepunkt 51,0 °C til 55,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 156,0 °C til 158,0 °C (66,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 19, 67
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, diethylether, benzen, opløselig i kloroform
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller