Få mere at vide
Piperonylalkohol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10499440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10499440
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 495-76-1 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 495-76-1
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00005836
InChI nøgle BHUIUXNAPJIDOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonyl alcohol, piperonol, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanol, piperonylalcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, 1-hydroxymethyl-3,4-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxol-5-ylmethanol, 3,4-methylenedioxy phenylmethanol
PubChem CID 10322
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-5-ylmethanol
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperonyl alcohol
Smeltepunkt 51.0°C to 55.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 156.0°C to 158.0°C (66.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 19, 67
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether, benzene,, soluble in chloroform
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller