Få mere at vide
Piperonylacetone, TRC
Artikelnummer. 30426870
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30426870 500 mg -
30426881 2.5 g 2.5g
30418806 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426870 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP475345500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55418-52-5
Molekylær formel C11H12O3
Molekylvægt (g/mol) 192.21
IUPAC navn 4-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-one
SMIL CC(=O)CCc1ccc2OCOc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperonyl Acetone
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12O3/c1-8(12)2-3-9-4-5-10-11(6-9)14-7-13-10/h4-6H,2-3,7H2,1H3
Formel vægt 192.0786