Få mere at vide
Piperlongumine, TRC
Artikelnummer. 30415119
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30415119 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30415119 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP482850100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperlongumine
CAS 20069-09-4
Molekylær formel C17 H19 N O5
Mængde 100 mg
Synonym 5,6-Dihydro-1-[(2E)-1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]-2(1H)-pyridinone
InChI formel InChI=1S/C17H19NO5/c1-21-13-10-12(11-14(22-2)17(13)23-3)7-8-16(20)18-9-5-4-6-15(18)19/h4,6-8,10-11H,5,9H2,1-3H3/b8-7+
SMIL COc1cc(\C=C\C(=O)N2CCC=CC2=O)cc(OC)c1OC
IUPAC navn 1-[(E)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-enoyl]-2,3-dihydropyridin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 317.34
Formel vægt 317.1263