Få mere at vide
MedChemExpress Piperlongumine
Artikelnummer. 16419288
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16419288 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16419288 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN232910mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Piperlongumine is a alkaloid, possesses ant-inflammatory, antibacterial, antiangiogenic, antioxidant, antitumor, and antidiabetic activities. Piperlongumine induces ROS, and induces apoptosis in cancer cell lines. Piperlongumine shows anti-cardiac fibrosis activity, suppresses myofibroblast transformation via suppression of the ERK1/2 signaling pathway.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 317.34 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 20069-09-4
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (315.12 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Piplartine
Mål ERK∣Reactive Oxygen Species∣Autophagy∣Apoptosis∣Bacterial∣Ferroptosis