Få mere at vide
Piperitone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperitone |
| CAS | 89-81-6 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C10 H16 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Cyclohexen-1-one','3-methyl-6-(1-methylethyl)-, p-Menth-1-en-3-one (7CI,8CI), (±)-Piperitone, 3-Carvomenthenone, 3-Methyl-6-(1-methylethyl)-2-cyclohexen-1-one, 3-Methyl-6-isopropyl-2-cyclohexen-1-one, 4-Isopropyl-1-methyl-1-cyclohexen-3-one, 6-Isopropyl-3-methyl-2-cyclohexen-1-one, NSC 251528, Piperitone, dl-Piperitone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h6-7,9H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)C1CCC(=CC1=O)C |
| IUPAC navn | 3-methyl-6-propan-2-ylcyclohex-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.23 |
| Vis mere |